Learn More
BD Recombinant Erythropoietin (EPO) Protein
Code produit 15857798 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15857798 5 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15857798 Fournisseur BD Code fournisseur 554597
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Determined by SDS-PAGE and an absorbance assay based on Beers-Lambert law
30 kD heavily glycosylated protein containing 166 amino acids
  • Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA and glycerol
  • Measured using TF-1 indicator cells
  • Specific Activity: 0.1 - 1.0 × 108 Units/mg (Unit is defined as the amount of material required to stimulate a half-maximal response at cytokine saturation)
  • ED50: 0.1 to 1.0 ng/ml; Observed linear dose response range: >100 fold
Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0.1mg/mL
À utiliser avec (application) Bioassay
Formule Frozen aqueous Buffered solution containing BSA and Glycerol
Poids moléculaire 30
Nom Mouse Erythropoietin Recombinant Protein
Quantité 5 μg
Conditions de stockage -80°C
Réactivité croisée Mouse
Recombinant Recombinant
Forme Solution