missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Beaded Rim Culture Media Bottle

Marque:  Duran™ 214512405

Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15241749

  • 170.00€ / 10 pièces


Expédition estimée
09-03-2020
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

100 mL
Preparation Of Cultures In Nutrient Media
10Pack
50mm
29mm
Glass
Media Culture Bottle
115mm
Vidéos
Documents