Learn More
Bel-Art™ Glove Box Economy Sleeve Gloves
Product Code. p-3273579 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Size:
9
10
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 11767385
Brand: Bel-Art™ H500250546
Only null left
Add to basket
Add to basket
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration
  • Single piece glove with sleeve
  • For glove boxes with 8 in. glove ports
  • Requires clamping rings (19-821-983) to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Spécification
Color Black
Hand Specific
Latex Free No
Material Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 9
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis