Learn More
Bel-Art™ Bande porte-glissière
Description
- La rainure inclinée accepte jusqu’à 10 lames simples ou doubles posées sur la tranche
- Le rebord avant sert d’endroit pour sécher les lames
- En polystyrène résistant
Spécification
Spécification
| Type | Porte-lames |
| Capacité de lame | 10 |
| Couleur | Blanc |
| L’appareil peut contenir | 10 |
| Dimensions (L x l x H) | 9,84 x 1,96 x 1,181 in (25 x 5 x 0,3 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Lame de microscope |
| Hauteur (impériale) | 1,181 in |
| Hauteur (métrique) | 0,3cm |
| Longueur (impériale) | 9,84 in |
| Longueur (métrique) | 25cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?