Learn More
Benorilate 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benorilate |
| CAS | 5003-48-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benorilate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H15 N O5 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?