Learn More
Benzaldehyde, 98+%, pure
Product Code. p-7214320 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
250mL
Product Code. 10571262
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-52-7
Molecular Formula C7H6O
Molecular Weight (g/mol) 106.12
InChI Key HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Specifications
Melting Point -26.0°C
Density 1.0430 g/mL
Boiling Point 179.0°C
Flash Point 64°C
Assay Percent Range 98+%
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5CHO
Refractive Index 1.5440 to 1.5460
Quantity 250 mL
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Specific Gravity 1.043
Solubility Information Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight 106.12
Grade Pure
Chemical Name or Material Benzaldehyde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt