Learn More
Chlorure de benzèneruthénium(II), dimère, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzeneruthenium(II) chloride |
| Note relative au nom | dimer |
| CAS | 37366-09-9 |
| Point de fusion | 250°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C12H12Cl4Ru2 |
| Numéro MDL | MFCD00064686 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride |
| Clé InChI | YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl |
| Afficher plus |