Learn More
Benzo[a]pyrène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
0.5 g
Conditionnement:
0.50g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337148 0.5 g 0.50g
11347148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11337148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 015856.02
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Largement utilisé dans la recherche contre le cancer
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-32-8
Formule moléculaire C20H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.32
Numéro MDL MFCD00003602
Clé InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
CID PubChem 2336
ChEBI CHEBI:29865
Nom IUPAC Benzo[a]pyrène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[a]pyrene
Point de fusion 177°C to 180°C
Point d’ébullition 495°C
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1103
Informations sur la solubilité Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Poids de la formule 252.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline