Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 450960050
Informations supplémentaires : CAS : 21725-69-9 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279676
  • 121.20€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
21725-69-9
135.122
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
1,2-benzoxazol-3-one
C7H5NO2
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
210830
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Spécification
Benzo[d]isoxazol-3-ol
21725-69-9
C7H5NO2
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzoxazol-3-one
210830
5g
96%
benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
135.122
135.12
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Benzo¢d!isoxazol-3-ol, 96%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents