Learn More
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18600906 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18600906 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600906 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299078PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Polyclonal specifically detects GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 (Accession#: NP_001487.2; Met 1-Trp 382)
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus