Learn More
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Code produit 18609049 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609049 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609049 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250112MFV610
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAG3 Monoclonal specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BAG3
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone V65P1E8*D2
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9531
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus