Learn More
Peroxyde de benzoyle - Contient 25 % d'eau, TRC
Code produit 30343093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343093 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30343093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2183302.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl Peroxide
CAS 94-36-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H10 O4
Quantité 2.5 g
Synonyme Benzoyl peroxide hydrous, Peroxide, dibenzoyl, Benzoyl peroxide (8CI), Dibenzoyl peroxide, 617P37, Abcat 40, Acetoxyl, Acne-Aid Cream, Acnegel, Acnezoyl, Akneroxide L, Aksil 5, Aztec BP 50FT, B 75W, BP, BP 50FT, BPO, BPO 50, Basiron, Benbel C, Benox 50, Benox A 80, Benoxyl, Benzac, Benzac W, Benzagel, Benzagel 10, Benzaknen, Benzashave, Benzoic peroxyanhydride, Benzoperoxide, Benzoyl superoxide, Brevoxyl, C 1A, C 1A (peroxide), CH 50, CH 50L, Cadet BPO, Cadet BPO 78W, Cadox 40E, Cadox B, Cadox B 40E, Cadox B 40ES, Cadox B 50P, Cadox B 75W, Cadox B-CH 50, Chaloxyd BP 50FT, Clear By Design, Debroxide, Degament H, Desanden, Desquam E, Desquam X, Diphenylglyoxal peroxide, Dry and Clear, Epi-Clear, Fivenox B 50G, G 20, Interox BP 50P1, Interox GZ-S, Link-Cup DBP, Loroxide, Lucidol, Lucidol (peroxide), Lucidol 40E, Lucidol 50P, Lucidol 70, Lucidol 75, Lucidol 75FP, Lucidol 75W, Lucidol 78, Lucidol 98, Lucidol B 50, Lucidol BT 50, Lucidol BW 50T, Lucidol CH 50, Lucidol CH 50L, Lucidol CH 50X, Lucidol G 20, Lucidol KL 50, Lucidol S 50, Lucidol W 40, Luperco AA, Luperco ANS, Luperco AST, Luperox 78, Luperox 98, Luperox A 40FP-EZ9, Luperox A 70S, Luperox A 75, Luperox A 75FP, Luperox A 98, Luperox ACP 35, Luperox AFR 40, Luperox ANS 50G, Luperox ATC 50, Luprox A 75C, NSC 671, NSC 675, Nericur, Niper BMT, Nyper B, Nyper BD, Nyper BMT, Nyper BMT 40, Nyper BMT 40SV, Nyper BMT-K, Nyper BO, Nyper BO-Y, Nyper BS, Nyper BW, Nyper F, Nyper FF, Nyper FF-K, Nyper NS, Oxy-5, Oxy-L, Oxycare 42, Oxylite, PEROX-B 75, PEROX-B 95, PHisoAc BP, Panoxyl, Perkadox 20S, Abcat 40, Acetoxyl, Acne-Aid Cream, Acnegel, Acnezoyl, Akneroxide L, Aksil 5, Aztec BP 50FT, B 75W, BP 50FT, BPO, BPO 50, Basiron, Benbel C, Benox 50, Benox A 80, Benoxyl, Benzac, Benzac W, Benzagel, Benzagel 10, Benzaknen, Benzashave, Benzoperoxide, Benzoyl Superoxide, Brevoxyl, C 1A, C 1A (peroxide), CH 50, CH 50L, Cadet BPO, Cadet BPO 78W, Cadox 40E, Cadox B, Cadox B 40E, Cadox B 40ES, Cadox B 50P, Cadox B 75W, Cadox B-CH 50, Chaloxyd BP 50FT, Clear By Design, Debroxide, Degament H, Desanden, Desquam E, Desquam X, Dibenzoyl peroxide, Diphenylglyoxal peroxide, Dry and Clear, Epi-Clear, Fivenox B 50G, G 20, Interox BP 50P1, Interox GZ-S, Link-Cup DBP, Loroxide, Lucidol, Lucidol (peroxide), Lucidol 40E, Lucidol 50P, Lucidol 70, Lucidol 75, Lucidol 75FP, Lucidol 75W, Lucidol 78, Lucidol 98Perkadox 33, Perkadox BT 50, Perkadox BTW 50, Perkadox CH 50, Perkadox CH 50L, Perkadox CH 50X, Perkadox L 40RPS, Perkadox L 50S, Perkadox L 50S-PS, Perkadox L-DFG, Perkadox L-W 40, Perkadox L-W 40TCP, Perkadox L-W 75, Perkadox PM 50S, Peroxan BP 50PF1, Peroxan BP 50SE, Peroxan BP Powder 50W, Peroxyderm, Persa-Gel, Persadox, Preoxydex, Sanoxit, Sanperox BPO, SikaFast 5200B, Solugel, Solugel (peroxide), Superox 46-750, Superox 744, TC 1, TC 1 (peroxide), Theraderm, Triaz, Vanoxide, Varox ANS, W 75, W 75 (peroxide), Xerac BP 10, Xerac BP 5, Abcat 40, Acetoxyl, Acne-Aid Cream, Acnegel, Acnezoyl, Akneroxide L, Aksil 5, Aztec BP 50FT, B 75W, BP 50FT, BPO, BPO 50, Basiron, Benbel C, Benox 50, Benox A 80, Benoxyl, Benzac, Benzac W, Benzagel, Benzagel 10, Benzaknen, Benzashave, Benzoperoxide, Benzoyl Superoxide, Brevoxyl, C 1A, C 1A (peroxide), CH 50, CH 50L, Cadet BPO, Cadet BPO 78W, Cadox 40E, Cadox B, Cadox B 40E, Cadox B 40ES, Cadox B 50P, Cadox B 75W, Cadox B-CH 50, Chaloxyd BP 50FT, Clear By Design, Debroxide, Degament H, Desanden, Desquam E, Desquam X, Dibenzoyl peroxide, Diphenylglyoxal peroxide, Dry and Clear, Epi-Clear, Fivenox B 50G, G 20, Interox BP 50P1, Interox GZ-S, Link-Cup DBP, Loroxide, Lucidol, Lucidol (peroxide), Lucidol 40E, Lucidol 50P, Lucidol 70, Lucidol 75, Lucidol 75FP, Lucidol 75W, Lucidol 78, Lucidol 98
Formule InChI InChI=1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzènecarboperoxoate de benzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Poids de la formule 242.0579
Pourcentage de pureté >95