Learn More
benzyl4-bromopipéridine-1-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10133404 1 g Flacon en verre 1g
10193444 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10133404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 166953-64-6 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166953-64-6
Formule moléculaire C13H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 298.18
Numéro MDL MFCD02681990
Clé InChI BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
CID PubChem 2776275
Nom IUPAC 4-bromopipéridine-1-carboxylate de benzyle
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.3740g/mL
Point d’ébullition 144°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.374
Poids de la formule 298.18
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.