Learn More
Benzyl carbamate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyl carbamate |
| CAS | 621-84-1 |
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00007965 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | NC(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |