Learn More
Chlorhydrate de benzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylamine Hydrochloride |
| CAS | 3287-99-8 |
| Formule moléculaire | C7H9N . (HCl) |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzenemethanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenemethanamine, hydrochloride (9CI), Benzylamine, hydrochloride (7CI, 8CI), Benzylammonium chloride, Phenylmethanamine hydrochloride, Benzylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Phénylméthanamine ; Chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.61 |
| Poids de la formule | 143.0502 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?