Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
Code produit 15413369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413369 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15413369 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur J60624.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau BES buffer soln.
CAS 66992-27-6
Concentration 0.5M buffer soln.
pH 6.5
Quantité 100mL
Formule moléculaire C6H14NNaO5S
Numéro MDL MFCD00067425
Clé InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 235.23
CID PubChem 23671640