Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BES buffer soln. |
| CAS | 66992-27-6 |
| Concentration | 0.5M buffer soln. |
| pH | 7.5 |
| Quantité | 100mL |
| Formule moléculaire | C6H14NNaO5S |
| Numéro MDL | MFCD00067425 |
| Clé InChI | CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Nom IUPAC | sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?