Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody (883005), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18621175 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB82481B
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène beta 2-Microglobulin
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 883005
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human beta 2-Microglobulin, Met1-Met119, Accession # P61769
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 567
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus