Learn More
Beta-Anilinoethanol, TRC
Code produit. 30333344
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30333344
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCA66377025G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material beta-Anilinoethanol
CAS 122-98-5
Molecular Formula C8H11NO
Quantity 25 g
Synonym 2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)benzenamine, N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-(2-Hydroxyethyl)phenylamine, N-(beta-Hydroxyethyl)anilineN-Anilinoethanol, N-Ethanolaniline, N-Phenyl-2-aminoethanol, N-Phenylethanolamine, NSC 8393
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
SMILES OCCNc1ccccc1
IUPAC Name 2-anilinoethanol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Formula Weight 137.0841