Learn More
Tocris Bioscience™ BI 4394
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Beskrivning
BI 4394 is a highly potent and selective MMP-13 inhibitor (IC50 = 1 nM). BI 4394 inhibits the degradation of isolated bovine nasal cartilage explants (IC50 = 31 nM). It shows high selectivity (>1000 fold) for MMP-13 over other MMPs. In vivo, BI 4394 decreases the mean arthritic score vs control in a murine model of rheumatoid arthritis, when administered at a dose of 100 mg/kg over a 14-day period. BI 4394 is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-Ethyl 5-[3-[[[(4-carboxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-indole-2-carboxylate |
| CAS | 1222173-37-6 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Synthetic Metalloprotease Inhibitors |
| Molecular Formula | C24H22N4O5 |
| Purity | 0.98 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering