Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bifenox
Code produit 16594424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594424 250 mg 250mg
16584424 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16594424 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464602500
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42576-02-3
Formule moléculaire C14H9Cl2NO5
Poids moléculaire (g/mol) 342.13
Numéro MDL MFCD00055314
Clé InChI SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifenox
Point de fusion 84.0°C to 89.0°C
Solubilité Insoluble in water
Quantité 250 mg
Poids de la formule 342.13