Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Descripción
- Resistant to a wide range of chemicals
- Textured fingers for enhanced grip
- Powder-free and latex-free
- Excellent antistatic properties
- Non-particulating EasyTear™ packaging
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Grade | Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | Small |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido