Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV TC-Treated Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3016026
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
35 mm
60 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 20
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10142861
missing translation for 'mfr': Corning™ 354416
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology
Microporous membranes permit diffusion of ions, low-molecular-weight proteins and other substances to both apical and basolateral cell surfaces, simulating the natural environment of cells in vivo.
  • Source: Mouse
  • TC-treated
  • Nonsterile
For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bottom Shape Round
Culture Area 21.3 cm2
Material Polystyrene
Shape Round
Surface Treatment Collagen Type IV
Type Cell Culture Dish
No. per Case 20/Cs.
No. per Pack 5/Pk.
Diameter (Metric) 60 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato