Learn More
Cytiva Biodyne™ Plus Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Förpackningsstorlek
1 roll
10 rolls
Pack of 50
Beskrivning
- Biodyne Plus membrane is recommended for detection systems that produce high background on Biodyne B membrane
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging Type | Disc |
| Description | Non-sterile |
| Material | Positively-charged Nylon 6.6 |
| Pore Size | 0.45 μm |
| Dimensions (LxW) | 132 x 132 mm |
| Thickness | 5.7 to 6.7 μm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering