Learn More
Niemann-Pick C1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Code produit 18247015 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18247015 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18247015 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB400148AF350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.45€
    517.65€ / 0.1mL
    Save 72.80€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Niemann-Pick C1 Polyclonal specifically detects Niemann-Pick C1 in Chinese Hamster, Hamster, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat samples. It is validated for Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Niemann-Pick C1
Applications Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated, KnockDown Validated
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène FLJ98532, Niemann-Pick C1 protein, Niemann-Pick disease, type C1, NPC, NPC1
Symboles de gène(s) NPC1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to the C-terminal region of human Niemann-Pick C. [UniProtNo. O15118]
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4864.0
Espèces cibles Chinese Hamster, Hamster, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus