Learn More
(+)-Biotine, acide 4-amidobenzoïque, sel de sodium, TRC
Code produit 30337872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337872 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30337872 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3890601G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt
CAS 102418-74-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H20 N3 O4 S . Na
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
Nom IUPAC sodio;4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]benzoato
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Poids de la formule 385.1072
Pourcentage de pureté >95