Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18687107 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.05 mg
Conditionnement:
25µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18687107 0.025 mg 25µg
18652169 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18687107 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP3090120.025mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA∣X-Ray Crystallography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Birch pollen Bet V1
Applications ELISA, X-Ray Crystallography
Classification Monoclonal
Clone M0418
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS
Alias de gène Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Espèces hôtes Human
Immunogène Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Plant
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgE λ