Learn More
Hydrate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)barium(II), 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11362488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362488 1 g 1g
11352488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11362488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MOCVD de superconducteurs
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17594-47-7
Formule moléculaire C22H38BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 503.87
Numéro MDL MFCD00058709
Clé InChI VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
CID PubChem 17749137
Nom IUPAC Baryum(2+) ;(Z)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxohept-3-en-3-olate ; Hydraté
SMILES [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate
Point de fusion 172°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 225°C (0.3 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1564
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 503.85 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..