Learn More
Dichlorure de bis(cyclopentadiényl)titane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353958 10 g 10g
11363958 2 g 2g
11383958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11353958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040386.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248.957 g/mol
This metallocene is a common reagent in organometallic and organic synthesis. Titanocene dichloride is used to prepare titanocene pentasulfide. Used as an anticancer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1271-19-8
Formule moléculaire C10H10Cl2Ti-2
Poids moléculaire (g/mol) 248.957
Numéro MDL MFCD00003723
Clé InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
CID PubChem 124040768
Nom IUPAC Cyclopenta-1,3-diène ; titane(2+) ; dichlorure
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Point de fusion ∼285°C (decomposition)
Couleur Rouge
Densité 1.60 g/mL
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9482
Informations sur la solubilité Reacts in moist air and in water to form HCl . Slightly hydrolysis in water.
Poids de la formule 249
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Cristalline