Learn More
Bis(triméthylsilyl)acétylène, TRC
Code produit 30337879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30337879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58868025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Formule moléculaire C8H18Si2
Quantité 25 g
Synonyme 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
Formule InChI InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(2-triméthylsilyléthynyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 170.4
Poids de la formule 170.0947