Learn More
Gravis Black Polypropylene Screw Caps
Click to view available options
Thread Size (Metric):
48mm TS
58mm TS
Unit Size:
Pack of 100
Description
- Waterproof
- Available with either polyvinyl or polyethylene foam liners
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| Material | Polypropylene |
| No. per Pack | 100Pack |
| Quantity | 100 Pack |
| Thread Size (Metric) | 48mm TS |
| Liner Material | Polyethylene Foam |
| Product Type | Cap |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering