Learn More
SHOWA™ Gants de protection chimique bleus, modèle CS700
Description
- Un double revêtement en nitrile assure une protection chimique et garantit la grande durabilité des gants, protégeant ainsi le porteur des substances nocives.
- L'association d'une doublure sans couture et d'une conception sans latex naturel est douce pour la peau.
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 45,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 45,6 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 45,6 mil |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?