Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
Artikelnummer. 11992762
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x W):
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 25 in. (W x H)
2 x 0.5 in. (W x H)
Material:
Polyester (B-422)
Polyester (B-483)
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11992762
Brand: Brady™ 143241
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
  • Color: Black on white
  • Material: Permanent Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
  • Surface: Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
  • Application(s): Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Purpose ID, Panel ID, Rating Plates, Voice/Data ID
Tekniske data
Color White
For Use With (Equipment) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester (B-422)
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 12.70 mm
Height (English) 0.5 in.
Height (Metric) 12.70 mm
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (L x W) 0.5 x 0.5 in.
Adhesive Type Acrylic
Description BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Finish Gloss
Shape Square
Tensile Strength 45 lb./in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Certifications/Compliance CSA, RoHS, UL
For Use With (Application) Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification
Quantity 1 Ea.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.