Learn More
Invitrogen™ BNIP3L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N61)
Code produit 30830420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830420 50 μL
30826984 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830420 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564724
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
BNIP3L Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot
This gene encodes a protein that interacts with the small GTPase rab11. A similar protein in rat binds the GTP-containing active form of rab11. This protein may play a role in endosome recycling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BNIP3L
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1N61
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression BNIP3L
Numéro d’ordre du gène O60238
Alias de gène Adenovirus E1B19K-binding protein B5; BCL2 interacting protein 3 like; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3A; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19-kd protein-interacting protein 3a; BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3 like; BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B interacting protein 3-like; BNIP3A; BNIP3H; BNIP3L; C86132; D14Ertd719e; Nip3L; NIP3-like protein X; NIX
Symboles de gène(s) BNIP3L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human BNIP3L.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 665
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG