Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Maleimide (BODIPY™ FL N-(2-Aminoethyl))Maleimide)
Code produit 11584137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584137 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11584137 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B10250
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Maléimide BODIPY™ FL (N-(2-aminoéthyl))maléimide BODIPY™ FL)
The thiol-reactive BODIPY™ FL maleimide produces electronically neutral dye conjugates that are spectrally similar to the negatively charged fluorescein dye. This dye's lack of ionic charge results in minimal effects on the isoelectric points of standard proteins conjugated with this fluorophore. The small size and relatively long excited-state lifetime of BODIPY™ FL dye has proven useful for studying ligand-receptor interaction by fluorescence polarization. In addition, BODIPY™ FL dye has little or no spectral overlap with longer-wavelength dyes such as tetramethylrhodamine and Texas Red™ dye, making it a useful green fluorophore for multicolor applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Maléimide
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Thiol
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Maléimide
Marqueur ou colorant BODIPY™ FL
Type d’étiquette Colorants BODIPY
Gamme de produits BODIPY
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.