Learn More
Nitrure de bore, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348568 2 g 2g
11338568 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11348568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040607.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Boron nitride is used as polymorph, cosmetics, paints, dental cements, and pencil leads. It is also used in xerographic process and laser printers as a charge leakage barrier layer of the photo drum, fillers, processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nom IUPAC boranimine
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Odeur Odorless
Densité 3.48
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 24.82