Learn More
Éthérate de diéthyl trifluorure de bore, 46,5 % BF3 min, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368958 500 g 500g
11358958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11368958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041796.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Boron trifluoride diethyl etherate is used as a Lewis acid catalyst in Mukaiyama aldol addition, alkylation, acetylation, isomerization, dehydrations and condensation reactions. It is involved in the prepattion of polyethers in polymerization reactions. As a catalyst, it is used in the preparation of cyclopentyl- and cycloheptyl[b]indoles and other diborane. It is also used in sensitive neutron detectors in ionization chambers as well as monitoring radiation levels in earth’s atmosphere.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8000
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spécification
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride diethyl etherate
Point de fusion -60°C
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Acrid
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.344
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.130 g/mL
Formule linéaire BF3·O(CH2CH3)2
Numéro UN UN2604
Beilstein 3909607
Merck Index 14,1350
Informations sur la solubilité Miscible with ether and alcohol.
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
Poids de la formule 141.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 46.5% BF3 min.