Learn More
Duran™ Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté avec joint rodé standard 29/32 NS
En verre borosilicaté
141.00€ - 212.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Forme. Conique
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Certifications/conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Certifications/conformité Prix Quantité et disponibilité  
15251889 Afficher les documents Duran™
241932705
100 ml 64 mm 105 mm Norme ISO 4794 et USP 184.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
11756268 Afficher les documents Duran™
241931906
50 ml 51 mm 85 mm Norme ISO 4794 et USP 141.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
11850620 Afficher les documents Duran™
241933907
300 ml 87 mm 156 mm Norme USP 183.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
15201899 Afficher les documents Duran™
241934603
500 ml 105 mm 175 mm Norme ISO 4794 et USP 212.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
15261889 Afficher les documents Duran™
241933204
200 ml 79 mm 131 mm Norme USP 174.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
15281889 Afficher les documents Duran™
241933701
250 ml 85 mm 140 mm Norme ISO 4794 et USP 188.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-11-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Graduations faciles à lire et grande zone d’écriture pour un marquage aisé
  • La forme conique de ces flacons les rend parfaitement appropriés au mélange de liquides
  • Peut être utilisé comme instrument en verre dédié au chauffage
  • Fabriqué en verre borosilicaté
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Conique