Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX-BIOD GC Capillary Columns
Provides optimal separation. Trajan Scientific and Medical BPX-BIOD GC Capillary Columns are optimized for specific ASTM and EN biodiesel methods.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0541181SG53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15278643
  • 489.00€ / 1 pièce
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Optimized for specified ASTM and EN biodiesel methods
Spécification
Spécification
Columns for ASTM D6584
0.32mm
15m
Guard column
BPX-BIOD GC Capillary Columns
0.1μm
BPX-BIO6584
Vidéos