Learn More
Brady™ BBP™ Blank White Pre-Cut Blank Sign Headers
Codice prodotto. 11767324
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
2.9 H x 7.2 cm W
4 x 6 in.
5.7 H x 7.6 cm W
5.7 H x 9.8 cm W
Quantity:
175/Pk.
250/Pk.
300/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11767324
missing translation for 'mfr': Brady™ 142195
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
BBP™ Blank White Pre-Cut Blank Sign Headers are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
  • Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • 8-10 year average outdoor durability in temperatures from -40°F to 180°F (-40°C to 82°C); can be applied as low as 0°F (-18°C)
Specifica
Certifications/Compliance ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Description Outdoor Grade Vinyl Labels for BBP3x Printers
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color White
Finish Gloss
Material Vinyl
Product Type Pre-cut Blank Label
For Use With (Application) Pipemarkers, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels
For Use With (Equipment) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Quantity 300/Pk.
Temperature Range (English) -40°F to +180 °F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Thickness (English) 0.004 in.
Dimensions (LxW) 5.7 H x 7.6 cm W
Width (English) 3 in.
Width (Metric) 76.2 mm
Height (English) 2.25 in.
Height (Metric) 75 mm
Alternate Part Number B30-241-595-BLNKWT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato