Learn More
BrandTech™ Square Bottles with Screw Caps
VITLAB square bottles made of high density polyethylene with low density polyethylene screw caps
Marque:  BrandTech™ 92089
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15282959
  • 28.15€ / 12 pièces
Expédition estimée
06-11-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • space saving square design give smaller footprint
Spécification
Spécification
16.9 oz., 500 mL
LDPE
No
Screw
500 mL
HDPE
GL25