Learn More
ORF73/HHV8 Antibody (HHV8/3606), PE, R&D Systems™
Code produit 18601068 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601068 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601068 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308645PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ORF73/HHV8
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone HHV8/3606
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen 1 molecule of ORF73/HHV8
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 935114
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus