Learn More
Sec8 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18609216 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609216 25 μL 25µL
18198309 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609216 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25492125ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Sec8 Polyclonal specifically detects Sec8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Sec8
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formule PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène exocyst complex component 4, KIAA1699SEC8L1, MGC27170, REC8, SEC8Exocyst complex component Sec8, SEC8-like 1, SEC8-like 1 (S. cerevisiae), Sec8p
Symboles de gène(s) EXOC4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AKQCPLREFLTVYIKNIFLNQVLAEINKEIEGVTKTSDPLKILANADTMKVLGVQRPLLQSTIIVEKTVQDLLNLMHDLSAYSDQFLNMVCVKLQEYKDTCTAAYRGIVQSEEKLVISASWAKDDDISRLLKSLPNWMNMAQPK
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 60412
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG