Learn More
Kallikrein 3/PSA Antibody (A67-B/E3) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18609275 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609275 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609275 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.78€
    480.90€ / 7mL
    Save 71.88€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 3/PSA Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kallikrein 3/PSA
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone A67-B/E3
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Kallikrein 3/PSA (p30) from human sperm plasma (Uniprot: P07288)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Tumor Biomarkers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 354
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus