Learn More
R&D Systems™ BSJ-4-116
Description
BSJ-4-116 is a selective CDK12 PROTAC® Degrader. BSJ-4-116 selectively degrades CDK12 over a panel of other kinases and exhibits no degradation of CDK13 or cyclin K. The compound inhibits growth of T-ALL cells and sensitizes them to PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579).
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[7-[(3 R)-3-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]heptyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide |
| CAS | 2519823-34-6 |
| Quantité | 5 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Active Degraders |
| Formule moléculaire | C40H49ClN8O8S |
| Pureté | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?