Learn More
BubR1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18610974 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
50 μg
Conditionnement:
250µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610974 50 μg 50µg
18605514 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610974 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318818
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sheep Polyclonal Antibody
BubR1 Polyclonal antibody specifically detects BubR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BubR1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1-10 μg/ml, Immunohistochemistry
Formule PBS
Numéro d’ordre du gène Q9Z1S0
Alias de gène Bub1A, BUBR1budding uninhibited by benzimidazoles 1 (yeast homolog), beta, budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta (yeast), EC 2.7.11.1, hBUBR1, MAD3/BUB1-related protein kinase, MAD3LBUB1beta, Mitotic checkpoint kinase MAD3L, Protein SSK1, SSK1mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Recombinant protein corresponding to amino acids 232-603 of the mouse Bub1b protein.
Méthode de purification Ammonium sulfate precipitation
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 701
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG