Learn More
Solution tampon, pH 3 pharmacopée UE, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12990664 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12990664 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12990664 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL 025 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    157.03€ / 1000mL
    Save 52.97€
    25% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 3
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Conditionnement Flacon
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Qualité Eu. Ph. Référence