Learn More
Buffer Solution, pH 9.00, NIST, Chem-Lab
Product Code. 11905916
Click to view available options
Quantity:
20 L
Unit Size:
Each
Product Code. 11905916
Brand: Chem-Lab CL03.0218.9520
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
H3BO3-KCl-NaOH buffer solution for laboratory use and pH measurements, traceable to SRM from NIST
pH = 9.24 at 0°C
pH = 9.11 at 10°C
pH = 9.00 at 20°C
pH = 8.97 at 25°C
pH = 8.93 at 30°C
pH = 8.86 at 40°C
pH = 8.80 at 50°C
pH = 8.75 at 60°C
pH = 8.71 at 70°C
pH = 8.67 at 80°C
pH = 8.64 at 90°C
Tekniske data
Density 1.01g/mL
pH 9.00
Quantity 20 L
Formulation H3BO3, KCl, NaOH
Packaging EP
Traceability to NIST NIST traceable
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.