Learn More
Butadiene Monoxide 97%, ACROS Organics™
Code produit 12744663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5 g ; flacon en verre conditionné dans un récipient en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12744663 5 g ; flacon en verre conditionné dans un récipient en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12744663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Butadiene monoxide
Note relative au nom 97%
CAS 930-22-3
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass Bottle in Plastic Container
Formule moléculaire C4H6O
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4200 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00005149
Quantité 5 g
Beilstein 17, I, 13
Fieser 04,53
Synonyme butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
Clé InChI GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1CO1
Nom IUPAC 2-ethenyloxirane
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
CID PubChem 13586
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid