Learn More
R&D Systems™ BX 795
Code produit 18065072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065072 10 mg 10mg
18034852 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18065072 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4318/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.93€
    303.45€ / 10mg
    Save 31.48€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. PDPK1 (PDK1) inhibitor
Inhibitor of 3-phosphoinositide-dependent kinase 1 (PDPK1). Inhibits Akt phosphorylation at Thr308 in PC3 cells; also inhibits anchorage-independent growth of PC3 and MDA-MB-468 cells. Exhibits activity at other kinases, including TANK-binding kinase 1 (TBK1), Aurora B and IκB kinase ε (IKKε). Also enhances lentiviral transduction of natural killer (NK) cells by around 3.8-fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 702675-74-9
Formule moléculaire C23H26IN7O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau BX 795
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 591.47
Pureté >98%
Poids moléculaire 591.47